MilliporeSigma
434299
Sigma-Aldrich
Boron trifluoride phenol complex (1:2)
25-27% BF3 basis
About This Item
Fórmula lineal:
BF3 · 2C6H5OH
Número de CAS:
Peso molecular:
256.03
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
concentración
25-27% boron trifluoride
bp
178 °C (lit.)
densidad
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
FB(F)F.Oc1ccccc1.Oc2ccccc2
InChI
1S/2C6H6O.BF3/c2*7-6-4-2-1-3-5-6;2-1(3)4/h2*1-5,7H;
Clave InChI
OQORKFSQJPQHSZ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
35 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)