MilliporeSigma
43118
Sigma-Aldrich
α,α-Diphenyl-N-methyl-D-prolinol
≥99% (sum of enantiomers, GC)
Sinónimos:
(R)-α,α-Diphenyl-N-methyl-2-pyrrolidinemethanol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H21NO
Número de CAS:
Peso molecular:
267.37
Beilstein:
1535407
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥99% (sum of enantiomers, GC)
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D −55.0±4.0°, c = 1% in chloroform stab. with amylenes
mp
68-71 °C
grupo funcional
hydroxyl
phenyl
cadena SMILES
CN1CCC[C@@H]1C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H21NO/c1-19-14-8-13-17(19)18(20,15-9-4-2-5-10-15)16-11-6-3-7-12-16/h2-7,9-12,17,20H,8,13-14H2,1H3/t17-/m1/s1
Clave InChI
XIJAGFLYYNXCAB-QGZVFWFLSA-N
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)