MilliporeSigma
430811
Sigma-Aldrich
Polylauryllactam-block-polytetrahydrofuran
melt index 7-11 g/10 min (235°C/1kg)
About This Item
Fórmula lineal:
[NH(CH2)11CO]x(OCH2CH2CH2CH2)yOH
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulario
pellets
índice de fusión
7-11 g/10 min (235°C/1kg)
dureza
25 (Shore D)
mp
148 °C
temperatura de transición
softening point 60 °C (Vicat, ASTM D 1525)
densidad
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OCCCCO.O=C1CCCCCCCCCCCN1
Aplicación
Flexible sporting goods, hoses and semi-conductors (with fillers).
Características y beneficios
Thermoplastic elastomer. Undergoes repeated flexure with limited deformation. High abrasion resistance.
Forma física
Alternating block copolymer.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Macromolecules, 26, 6350-6353 (1993)
Hatfield, G.R. et al.
Macromolecules, 26, 6350-6353 (1993)