MilliporeSigma
428493
Sigma-Aldrich
5-(4-Chlorophenyl)furfural
95%
Sinónimos:
5-(4-Chlorophenyl)-2-furancarboxaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H7ClO2
Número de CAS:
Peso molecular:
206.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
mp
128-131 °C (lit.)
cadena SMILES
Clc1ccc(cc1)-c2ccc(C=O)o2
InChI
1S/C11H7ClO2/c12-9-3-1-8(2-4-9)11-6-5-10(7-13)14-11/h1-7H
Clave InChI
ROJGJNINTRCMBL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
5-(4-Chlorophenyl)furfural is a furfural derivative.
Aplicación
5-(4-Chlorophenyl)furfural was used as one of the aldehydes in the synthesis of uridine-based library.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Howard C Hang et al.
Chemistry & biology, 11(3), 337-345 (2004-05-05)
The polypeptide N-acetyl-alpha-galactosaminyltransferases (ppGalNAcTs, also abbreviated ppGaNTases) initiate mucin-type O-linked glycosylation and therefore play pivotal roles in cell-cell communication and protection of tissues. In order to develop new tools for studying mucin-type O-linked glycosylation, we screened a 1338 member uridine-based