425761
4-tert-Butylphenol
purified by sublimation, 99%
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
1 mmHg ( 70 °C)
Ensayo
99%
purificado por
sublimation
bp
236-238 °C (lit.)
mp
96-101 °C (lit.)
densidad
0.908 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H14O/c1-10(2,3)8-4-6-9(11)7-5-8/h4-7,11H,1-3H3
Clave InChI
QHPQWRBYOIRBIT-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)