MilliporeSigma
425184
Sigma-Aldrich
Neodymium(III) trifluoromethanesulfonate
98%
Sinónimos:
Neodymium perfluoromethanesulfonate, Neodymium(III) triflate
About This Item
Fórmula lineal:
Nd(CF3SO3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
591.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
idoneidad de la reacción
core: neodymium
reagent type: catalyst
cadena SMILES
[Nd+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Nd/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
Clave InChI
WYRSPTDNOIZOGA-UHFFFAOYSA-K
Aplicación
A water-tolerant Lewis acid used in the Aldol reaction of silyl enol ethers with aldehydes.[1]
Catalyst for:
  • Catalytic dehydration of fructose
  • Diels-Alder reactions of cyclopentadiene and alkyl acrylates
  • α-amination reactions of pyrazolones
  • Polymerization reactions of cyclosiloxanes
  • Direct polycondensation of dicarboxylic acids and diols
  • Regioselective reductive ring opening of benzylidene acetals
  • Paal-Knorr cyclocondensation
  • Nitration of benzene
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The Journal of Organic Chemistry, 59, 3590-3590 (1994)