42170
2,4-Dinitrophenol
technical, moistened with water, ≥97.0% (HPLC)
Sinónimos:
α-Dinitrophenol, 2,4-DNP, DNP
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
6.35 (vs air)
grado
technical
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
calidad
moistened with water
contiene
~33% water as stabilizer
mp
108-112 °C (lit.)
108-112 °C
cadena SMILES
Oc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O5/c9-6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)8(12)13/h1-3,9H
Clave InChI
UFBJCMHMOXMLKC-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Desen. Expl. 1 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?