42135
1,5-Dinitronaphthalene
≥97.0% (HPLC)
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
Formulario
powder
mp
213-216 °C (lit.)
214-217 °C
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc2c(cccc12)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H6N2O4/c13-11(14)9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)12(15)16/h1-6H
Clave InChI
ZUTCJXFCHHDFJS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?