41740
2,2-Dimethylvaleric acid
≥97.0%
Sinónimos:
2,2-Dimethylpentanoic acid, Neoheptanoic acid
About This Item
Productos recomendados
assay
≥97.0%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.422
density
0.918 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCC(C)(C)C(O)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-5-7(2,3)6(8)9/h4-5H2,1-3H3,(H,8,9)
InChI key
ZRYCZAWRXHAAPZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)