MilliporeSigma
415227
Sigma-Aldrich
Magnesium pyrophosphate
About This Item
Fórmula lineal:
Mg2P2O7
Número de CAS:
Peso molecular:
204.30
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
density
2.56 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mg].OP(O)(=O)OP(O)(O)=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)