MilliporeSigma
413402
Sigma-Aldrich
Iron(II) acetylacetonate
99.95% trace metals basis
Sinónimos:
2,4-Pentanedione iron(II) derivative, Fe(acac)2, Ferrous acetylacetonate
About This Item
Fórmula lineal:
[CH3COCH=C(O)CH3]2Fe
Número de CAS:
Peso molecular:
254.06
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99.95% trace metals basis
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: iron
mp
175 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)\C=C(\C)O[Fe]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Fe/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3,6H,1-2H3;/q;;+2/p-2/b2*4-3-;
Clave InChI
LFORAFQNBQKDRY-FDGPNNRMSA-L
Descripción general
Atomic number of base material: 26 Iron
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yong Li et al.
Nanoscale, 12(19), 10834-10841 (2020-05-13)
ε-Iron nitrides with the general formula ε-Fe3N1+x (-0.40 < x < 0.48) have been widely studied due to their interesting magnetism. However, the phase diagram of the Fe-N binary system indicates the absence of monophasic ε-Fe3N1+x (x < 0) compounds