MilliporeSigma
41308
Sigma-Aldrich
2,3,5-Tri-O-benzoyl-β-D-ribofuranosyl cyanide
purum, ≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
2,5-Anhydro-3,4,6-tri-O-benzoyl-D-allononitrile
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H21NO7
Número de CAS:
Peso molecular:
471.46
Beilstein:
1443499
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
purum
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
powder
cadena SMILES
O=C(OC[C@H]1O[C@@H](C#N)[C@H](OC(=O)c2ccccc2)[C@@H]1OC(=O)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C27H21NO7/c28-16-21-23(34-26(30)19-12-6-2-7-13-19)24(35-27(31)20-14-8-3-9-15-20)22(33-21)17-32-25(29)18-10-4-1-5-11-18/h1-15,21-24H,17H2/t21-,22+,23-,24+/m0/s1
Clave InChI
OFMYTVNDIRTGMR-UARRHKHWSA-N
Otras notas
Building block for C-nucleoside synthesis[1][2][3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
M. Manferdini et al.
Tetrahedron, 58, 1005-1005 (2002)
P.J. Dudfield et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2937-2937 (1999)
A. Dondoni et al.
Helvetica Chimica Acta, 85, 3331-3331 (2002)