412600
4-tert-Butyl-2-nitrophenol
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
bp
97 °C/1 mmHg (lit.)
mp
27-29 °C (lit.)
density
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
nitro
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc(O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H13NO3/c1-10(2,3)7-4-5-9(12)8(6-7)11(13)14/h4-6,12H,1-3H3
InChI key
IHGNADPMUSNTJW-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?