411272
Acetone-d6
≥99.9 atom % D, contains 1 % (v/v) TMS
Sinónimos:
Hexadeuteroacetone
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
2 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
14.39 psi ( 55 °C)
184 mmHg ( 20 °C)
3.67 psi ( 20 °C)
pureza isotópica
≥99.9 atom % D
Ensayo
≥99% (CP)
contiene
1 % (v/v) TMS
lim. expl.
13.2 %
envase
pk of 10 × 1 mL
impurezas
≤0.0500% water
water
índice de refracción
n20/D 1.355 (lit.)
bp
55.5 °C (lit.)
mp
−93.8 °C (lit.)
densidad
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3/i1D3,2D3
Clave InChI
CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N
Descripción general
Aplicación
Para utilizar con
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-2.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-19 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?