408247
Neopentyl glycol dimethacrylate
About This Item
Fórmula lineal:
[H2C=C(CH3)CO2CH2]2C(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
240.30
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
Productos recomendados
contiene
100 ppm hydroquinone as inhibitor
60 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
índice de refracción
n20/D 1.453 (lit.)
bp
87 °C/0.6 mmHg (lit.)
densidad
1.003 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=C)C(=O)OCC(C)(C)COC(=O)C(C)=C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)