MilliporeSigma
406333
Sigma-Aldrich
[3-(3,4-Dimethyl-9-oxo-9H-thioxanthen-2-yloxy)-2-hydroxypropyl]trimethylammonium chloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H26ClNO3S
Número de CAS:
Peso molecular:
407.95
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
assay
97%
mp
270 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Cl-].Cc1c(C)c2Sc3ccccc3C(=O)c2cc1OCC(O)C[N+](C)(C)C
Application
Photoinitiator
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)