MilliporeSigma
406325
Sigma-Aldrich
[2-(Acryloyloxy)ethyl](4-benzoylbenzyl)dimethylammonium bromide
99%
About This Item
Fórmula lineal:
H2C=CHCO2CH2CH2N(CH3)2(CH2C6H4COC6H5)Br
Número de CAS:
Peso molecular:
418.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
Ensayo
99%
mp
118-123 °C (lit.)
cadena SMILES
[Br-].C[N+](C)(CCOC(=O)C=C)Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)