MilliporeSigma
406163
Sigma-Aldrich
1-Benzyl-2,3-isopropylidene-rac-glycerol
99%
Sinónimos:
(±)-4-Benzyloxymethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane, DL-α,β-Isopropylideneglycerol-γ-benzyl ether
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H18O3
Número de CAS:
Peso molecular:
222.28
Beilstein/REAXYS Number:
82961
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
99%
refractive index
n20/D 1.494 (lit.)
bp
89-91 °C/0.1 mmHg (lit.)
density
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)OCC(COCc2ccccc2)O1
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)