405566
2-Chloro-2,2-difluoroacetophenone
96%
Sinónimos:
α-Chloro-α,α-difluoroacetophenone
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5COCF2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
190.57
Beilstein:
2251448
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
96%
índice de refracción
n20/D 1.497 (lit.)
bp
94-96 °C/35 mmHg (lit.)
densidad
1.293 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
FC(F)(Cl)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H5ClF2O/c9-8(10,11)7(12)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clave InChI
MNOONJNILVDLSW-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?