MilliporeSigma
405078
Sigma-Aldrich
2,2′-Bi(3-hydroxy-1,4-naphthoquinone)
98%
Sinónimos:
Lawsone dimer
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H10O6
Número de CAS:
Peso molecular:
346.29
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
98%
mp
250 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC1=C(C(=O)c2ccccc2C1=O)C3=C(O)C(=O)c4ccccc4C3=O
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)