MilliporeSigma
405051
Sigma-Aldrich
4,4′-(1,3-Adamantanediyl)diphenol
98%
Sinónimos:
1,3-Bis(4-hydroxyphenyl)adamantane, 4,4′-(1,3-Adamantanediyl)bisphenol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H24O2
Número de CAS:
Peso molecular:
320.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
98%
mp
200-202 °C (lit.)
cadena SMILES
Oc1ccc(cc1)C23C[C@H]4C[C@@H](C2)CC(C4)(C3)c5ccc(O)cc5
InChI
1S/C22H24O2/c23-19-5-1-17(2-6-19)21-10-15-9-16(11-21)13-22(12-15,14-21)18-3-7-20(24)8-4-18/h1-8,15-16,23-24H,9-14H2/t15-,16+,21+,22-
Clave InChI
DNLWYVQYADCTEU-WGKKAQPQSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)