Merck
404934
Sigma-Aldrich
Dibutoxydibutyltin
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
About This Item
Fórmula lineal:
[CH3(CH2)3O]2Sn[(CH2)3CH3]2
Número de CAS:
Peso molecular:
379.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
índice de refracción
n20/D 1.474 (lit.)
bp
136-138 °C/0.05 mmHg (lit.)
densidad
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCO[Sn](CCCC)(CCCC)OCCCC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)