404810
N,N′-Bis(3-aminopropyl)-1,3-propanediamine
technical grade, 90%
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
Ensayo
90%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.491 (lit.)
bp
98-103 °C/1 mmHg (lit.)
densidad
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
NCCCNCCCNCCCN
InChI
1S/C9H24N4/c10-4-1-6-12-8-3-9-13-7-2-5-11/h12-13H,1-11H2
Clave InChI
ZAXCZCOUDLENMH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?