MilliporeSigma
403687
Sigma-Aldrich
Bismuth(III) titanate
−325 mesh
About This Item
Fórmula lineal:
Bi2O3·2TiO2
Número de CAS:
Peso molecular:
625.69
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
form
powder
particle size
−325 mesh
SMILES string
O=[Bi]O[Ti](=O)O[Ti](=O)O[Bi]=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)