MilliporeSigma
40317
Sigma-Aldrich
Tetramethylammonium hydroxide solution
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)4N(OH)
Número de CAS:
Peso molecular:
91.15
Beilstein:
3558708
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
CofA
specification on request
cadena SMILES
[OH-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.H2O/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H2/q+1;/p-1
Clave InChI
WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT RE 1 Dermal - STOT SE 1
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,thymus
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)