40276
Hydrofluoric acid
semiconductor grade MOS PURANAL™ (Honeywell 17928), 49.5-50.5%
Sinónimos:
HF
About This Item
Productos recomendados
grado
semiconductor grade MOS PURANAL™ (Honeywell 17928)
densidad de vapor
1.27 (vs air)
presión de vapor
25 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
49.5-50.5%
CofA
specification on request
densidad
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[H+].[F-]
InChI
1S/FH/h1H
Clave InChI
KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?