40216
Hidróxido de potasio
semiconductor grade PURANAL™ (Honeywell 17851)
Sinónimos:
Potasa cáustica
About This Item
Productos recomendados
grade
semiconductor grade PURANAL™ (Honeywell 17851)
vapor pressure
1 mmHg ( 719 °C)
assay
≥86%
form
solid
CofA
specification on request
mp
361 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble 1120 g/L
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?