MilliporeSigma
401005
Sigma-Aldrich
Cesium chromate
≥99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Dicesium chromate
About This Item
Fórmula lineal:
Cs2CrO4
Número de CAS:
Peso molecular:
381.80
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
assay
≥99.9% trace metals basis
form
powder
SMILES string
[Cs+].[Cs+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cr.2Cs.4O/q;2*+1;;;2*-1
InChI key
BROHICCPQMHYFY-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Ox. Sol. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)