MilliporeSigma
400696
Sigma-Aldrich
Strontium iodide
AnhydroBeads, −10 mesh, ≥99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Strontium diiodide
About This Item
Fórmula lineal:
SrI2
Número de CAS:
Peso molecular:
341.43
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo:
≥99.99% trace metals basis
Formulario:
beads
Línea del producto
AnhydroBeads
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.99% trace metals basis
Formulario
beads
impurezas
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
tamaño de partícula
−10 mesh
mp
515 °C (lit.)
densidad
4.55 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
I[Sr]I
InChI
1S/2HI.Sr/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clave InChI
KRIJWFBRWPCESA-UHFFFAOYSA-L
Información legal
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2