MilliporeSigma
400009
Sigma-Aldrich
β,2-Dinitrostyrene
99%
About This Item
Fórmula lineal:
O2NC6H4CH=CHNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
194.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
mp
106-108 °C (lit.)
cadena SMILES
[O-][N+](=O)\C=C\c1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N2O4/c11-9(12)6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(13)14/h1-6H/b6-5+
Clave InChI
INIQBBVYBCGEIX-AATRIKPKSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)