399442
Tungsten silicide
−325 mesh, 99.5%
About This Item
Fórmula lineal:
WSi2
Número de CAS:
Peso molecular:
240.01
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99.5%
Formulario
powder
tamaño de partícula
−325 mesh
cadena SMILES
[W++].[Si-]#[Si-]
InChI
1S/Si2.W/c1-2;/q-2;+2
Clave InChI
YVNSDYKIQXKHGH-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?