MilliporeSigma
396168
Sigma-Aldrich
Strontium zirconate
powder, 10 μm
About This Item
Fórmula lineal:
SrZrO3
Número de CAS:
Peso molecular:
226.84
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: zirconium
tamaño de partícula
10 μm
cadena SMILES
[Sr++].[O-][Zr]([O-])=O
InChI
1S/3O.Sr.Zr/q;2*-1;+2;
Clave InChI
FCCTVDGKMTZSPU-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)