MilliporeSigma
39599
Sigma-Aldrich
Z-DL-β-Homoalanine
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
Z-3-Aminobutyric acid, Z-DL-β-Homoala-OH
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H15NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
237.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
Nombre del producto
Z-DL-β-Homoalanine, ≥98.0% (HPLC)
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(CC(O)=O)NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C12H15NO4/c1-9(7-11(14)15)13-12(16)17-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9H,7-8H2,1H3,(H,13,16)(H,14,15)
Clave InChI
HYWJKPFAIAWVHP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)