MilliporeSigma
394661
Sigma-Aldrich
α,2-Dimethylstyrene
99%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H4C(CH3)=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
132.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.515 (lit.)
bp
54 °C/11 mmHg (lit.)
densidad
0.894 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=C)c1ccccc1C
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
109.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
43 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)