MilliporeSigma
393924
Sigma-Aldrich
Cyclooctanone oxime
99%
About This Item
Fórmula lineal:
C8H14(=NOH)
Número de CAS:
Peso molecular:
141.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
99%
bp
128-129 °C/14 mmHg (lit.)
mp
43-44 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
O\N=C1/CCCCCCC1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)