MilliporeSigma
392499
Sigma-Aldrich
1-Iodo-3,4-dimethylbenzene
99%
Sinónimos:
4-Iodo-o-xylene
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2C6H3I
Número de CAS:
Peso molecular:
232.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.603 (lit.)
bp
106-108 °C/13 mmHg (lit.)
densidad
1.633 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(I)cc1C
InChI
1S/C8H9I/c1-6-3-4-8(9)5-7(6)2/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
CSFRCLYFVINMBZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
1-Iodo-3,4-dimethylbenzene (4-iodo-o-xylene, 3,4-dimethyliodobenzene) is an aryl halide. Its synthesis, NMR and IR spectra has been reported.[1] Its nitration reaction[2] and copper catalyzed trifluoromethylation reaction has been studied.[3]
Aplicación
1-Iodo-3,4-dimethylbenzene (4-iodo-o-xylene, 3,4-dimethyliodobenzene) may be used in the synthesis of the following:
  • 3-arylacrylamide[4]
  • 3,3-diaryl substituted acrylamide[4]
  • 3-arylpropylamine[4]
  • di-tert-butyl 1-(3,4-dimethylphenyl)hydrazine-1,2-dicarboxylate[5]
  • 2,3,7,8-tetramethyldibenzofuran[6]
  • N-(3-(3,4-Dimethylphenyl)-2-phthalimidopropionyl)-2-methylthioaniline[7]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2
Efficient and direct iodination of alkyl benzenes using polymer/HIO4 and I2 under mild condition.
Pourali AR, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Ethiopia, 28(2), 305-308 (2014)
Synthesis of 3-arylpropylamine derivatives from aryl halides using Heck reaction.
Baek GH, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 20, 232-236 (1999)
ipso-Nitration of 4-iodo-o-xylene.
Zweig A, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 42(25), 4049-4052 (1977)
Martyn Inman et al.
The Journal of organic chemistry, 77(3), 1217-1232 (2011-10-08)
In a new variation on the Fischer indole synthesis, readily available haloarenes are converted into a wide range of indoles in just two steps by halogen-magnesium exchange and quenching with di-tert-butyl azodicarboxylate, followed by reaction with aldehydes or ketones under
Towards a practical and efficient copper-catalyzed trifluoromethylation of aryl halides.
Schareina T, et al.
Topics in Catalysis, 55(7-10), 426-431 (2012)