MilliporeSigma
392294
Sigma-Aldrich
2-Methyl-4-oxo-4-phenylbutyric acid
98%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5COCH2CH(CH3)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
192.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
mp
140-142 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(CC(=O)c1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H12O3/c1-8(11(13)14)7-10(12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,13,14)
Clave InChI
ICXWGAZLLKCSAT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-Methyl-4-oxo-4-phenylbutyric acid is a butyric acid derivative.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)