MilliporeSigma
391409
Sigma-Aldrich
5-Methoxybenzofurazan 3-oxide
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6N2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
166.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
mp
115-117 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc2no[n+]([O-])c2c1
InChI
1S/C7H6N2O3/c1-11-5-2-3-6-7(4-5)9(10)12-8-6/h2-4H,1H3
Clave InChI
XCWFKHHSXPIDHN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
5-Methoxybenzofurazan 3-oxide is a benzofuroxan derivative.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)