MilliporeSigma
390119
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-quinolinecarboxaldehyde
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H6ClNO
Número de CAS:
Peso molecular:
191.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
mp
148-150 °C (lit.)
cadena SMILES
Clc1nc2ccccc2cc1C=O
InChI
1S/C10H6ClNO/c11-10-8(6-13)5-7-3-1-2-4-9(7)12-10/h1-6H
Clave InChI
SDKQWXCBSNMYBN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
M V S Prasad et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 148, 163-174 (2015-04-17)
In the present study, the FT-IR and FT-Raman spectra of 2-chloro-3-quinolinecarboxaldehyde (2Cl3QC) have been recorded in the region 4000-400 and 3500-50 cm(-1), respectively. The fundamental modes of vibrational frequencies of 2Cl3QC are assigned. Theoretical information on the optimized geometry, harmonic