MilliporeSigma
390038
Sigma-Aldrich
Ethyl 7-[1-(4-fluorophenyl)-4-isopropyl-2-phenyl-1H-imidazol-5-yl]-3,5-dihydroxy-trans-6-heptenoate
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H31FN2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
466.54
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
assay
98%
mp
153-155 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)CC(O)CC(O)\C=C\c1c(nc(-c2ccccc2)n1-c3ccc(F)cc3)C(C)C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)