388963
Trihexyl O-acetylcitrate
99%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CO2C[CO2(CH2)5CH3][CH2CO2(CH2)5CH3]2
Número de CAS:
Peso molecular:
486.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.447 (lit.)
densidad
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCOC(=O)CC(CC(=O)OCCCCCC)(OC(C)=O)C(=O)OCCCCCC
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Hyungjoo Kim et al.
Environmental research, 175, 316-322 (2019-05-31)
Phthalates are mainly used as binders and plasticizers in various industrial products including detergents, surfactants, waxes, paints, pharmaceuticals, food products, and cosmetics. However, they have been reported to be endocrine disruptors, which are chemicals that can mimic or disturb endocrines