MilliporeSigma
385654
Sigma-Aldrich
4-(4-Methylpiperidino)pyridine
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H16N2
Número de CAS:
Peso molecular:
176.26
Número CE:
Código UNSPSC:
12352200
Ensayo
98%
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)