385484
N-(4-Hydroxyphenyl)stearamide
technical grade
About This Item
grade
technical grade
mp
131-133 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Nc1ccc(O)cc1
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)