MilliporeSigma
381535
Sigma-Aldrich
4,4′-Methylenebis(2,6-diethylphenyl isocyanate)
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH2[C6H2(C2H5)2NCO]2
Número de CAS:
Peso molecular:
362.46
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
assay
98%
mp
55-57 °C (lit.)
SMILES string
CCc1cc(Cc2cc(CC)c(N=C=O)c(CC)c2)cc(CC)c1N=C=O
InChI
1S/C23H26N2O2/c1-5-18-10-16(11-19(6-2)22(18)24-14-26)9-17-12-20(7-3)23(25-15-27)21(8-4)13-17/h10-13H,5-9H2,1-4H3
InChI key
OQDCXRFLJMVOCC-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)