MilliporeSigma
379085
Sigma-Aldrich
Diethyl 5,5′-methylenebis(4-ethyl-3-methyl-2-pyrrolecarboxylate)
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H30N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
374.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
128-129 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
CCOC(=O)c1[nH]c(Cc2[nH]c(C(=O)OCC)c(C)c2CC)c(CC)c1C
InChI
1S/C21H30N2O4/c1-7-14-12(5)18(20(24)26-9-3)22-16(14)11-17-15(8-2)13(6)19(23-17)21(25)27-10-4/h22-23H,7-11H2,1-6H3
Clave InChI
BPMQEODKNZPRMH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Diethyl 5,5′-methylenebis(4-ethyl-3-methyl-2-pyrrolecarboxylate) is a heterocyclic building block.
Aplicación
Diethyl 5,5′-methylenebis(4-ethyl-3-methyl-2-pyrrolecarboxylate) may be used as starting reagent for the synthesis of bis-pyrrolylmethane based anion receptors.
Diethyl 5,5′-methylenebis(4-ethyl-3-methyl-2-pyrrolecarboxylate) may be used in the preparation of 2,2′-bisamidodipyrrolylmethanes.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Anion complexation properties of 2, 2'-bisamidodipyrrolylmethanes.
El DrubiaVega I.
Chemical Communications (Cambridge, England), 14, 1686-1687 (2003)
Gloe K.
Macrocyclic Chemistry: Current Trends and Future Perspectives., 162-162 (2005)