MilliporeSigma
377368
Supelco
Sodium metatungstate
in H2O
Sinónimos:
Sodium polytungstate solution
About This Item
Fórmula lineal:
3Na2WO4·9WO3
Número de CAS:
Peso molecular:
2968.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
composición
W, 55%
concentración
in H2O
índice de refracción
n20/D 1.5555
densidad
2.82 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.[O-][W]([O-])(=O)=O.[O-][W]([O-])(=O)=O.[O-][W]([O-])(=O)=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)