375365
4-Methyl-2-phenylimidazole
95%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
95%
mp
180-183 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1c[nH]c(n1)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H10N2/c1-8-7-11-10(12-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
TYOXIFXYEIILLY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)