MilliporeSigma
374326
Sigma-Aldrich
2,5-Diphenyl-1,6,6aλ4-trithiapentalene
97%
Sinónimos:
2,5-Diphenyl[1,2]dithiolo[1,5-b][1,2]dithiole-7-SIV
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H12S3
Número de CAS:
Peso molecular:
312.47
Beilstein:
19419
Número MDL:
Ensayo
97%
cadena SMILES
c1ccc(cc1)-c2cc3cc(ss3s2)-c4ccccc4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)