MilliporeSigma
370452
Sigma-Aldrich
2,2-Diethoxyacetamide
97%
Sinónimos:
Glyoxylic amide diethyl acetal
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3CH2O)2CHCONH2
Número de CAS:
Peso molecular:
147.17
Beilstein:
1760414
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
76-78 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(OCC)C(N)=O
InChI
1S/C6H13NO3/c1-3-9-6(5(7)8)10-4-2/h6H,3-4H2,1-2H3,(H2,7,8)
Clave InChI
DSKGWFQMJHBHRT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2,2-Diethoxyacetamide participates in the synthesis of pyridine-containing central domain of the amythiamicin group of thiopeptide antibiotics.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Mark C Bagley et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (1)(1), 102-103 (2004-01-23)
The pyridine-containing central domain of the amythiamicin group of thiopeptide antibiotics is prepared in protected form in 9 steps, 93%ee and 18% overall yield from (S)-2-[1-(tert-butoxycarbonylamino)-2-methylpropyl]thiazole-4-carboxylic acid by Michael addition-cyclodehydration of a 2-(2-thiazolyl)enamine and 1-(2-thiazolyl)propynone.