MilliporeSigma
370045
Sigma-Aldrich
1-[4-(trans-4-Heptylcyclohexyl)phenyl]-2-[trans-4-(4-isothiocyanatophenyl)cyclohexyl]ethane
99%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)6C6H10C6H4CH2CH2C6H10C6H4NCS
Número de CAS:
Peso molecular:
501.81
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
cadena SMILES
CCCCCCC[C@@H]1CC[C@H](CC1)c2ccc(CC[C@@H]3CC[C@H](CC3)c4ccc(cc4)N=C=S)cc2
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)